Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 8-Tube Strip with Attached Optical Caps, 0.2 mL
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
125 Streifen
Packungsgröße:
125 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
125 Streifen
Die Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optische 8-Röhrchen-Streifen mit angehängten transparenten Kappen wurde für die Verwendung in Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Systemen und Thermocyclern entwickelt. Der Röhrchenstreifen verfügt über einzeln angebrachte optische Kappen, zwei große Endschlaufen und graduierte 20 µl-Markierungen an jedem Röhrchen, um Kreuzkontaminationen, Pipettierfehler und Fehler bei der Probenidentifizierung zu verhindern.
Für PCR-Röhrchenstreifen mit gewölbten Kappen siehe Kat Nr. A30589.
Merkmale:
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Für PCR-Röhrchenstreifen mit gewölbten Kappen siehe Kat Nr. A30589.
Merkmale:
- Streifen mit 8 Röhren mit angefügten transparenten Kappen, die sich unabhängig voneinander öffnen und schließen lassen, um Kontamination und Verdunstung zu verhindern
- Abgewinkelte Kappen, die eine effiziente Positionierung der Rohrstreifen in Gestellen und Thermocyclerblöcken ermöglichen
- Geätzte A-H-Buchstabenbeschriftung auf jedem Röhrchen, die bei geöffneten oder geschlossenen Verschlüssen sichtbar ist
- Erweiterte Etikettierfläche: Doppelte Endlaschen für korrekte Etikettierung und einfache Handhabung
- Graduierte 20 μl-Messmarkierungen an jedem Röhrchen zur visuellen Volumenkontrolle
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
| Farbe | Optisch |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 0,2 ml |
| Volumen (metrisch) | 0,25 ml |
| Menge | 125 Streifen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler oder Real-Time-PCR-Systeme |
| Produktlinie | MicroAmp |
| Material | Polypropylen |
| Inhalt und Lagerung | 125 Röhrchen-Streifen, bei Raumtemperatur aufbewahren |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Mehr anzeigen |