Learn More
Invitrogen™ iBind™ Western-Starterkit
Artikelnummer. 15170839
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15170839
Marke: Invitrogen™ SLF1000S
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
iBind Western-Gerät, 10 iBind Karten, iBind Lösungskit
Komplettes Kit für die automatisierte Western-Verarbeitung
Das iBind Western Starter Kit enthält ein iBind Western Device sowie alle Verbrauchsmaterialien und Reagenzien, die für den Einstieg in die Verwendung dieses automatisierten Western-Verarbeitungsgeräts erforderlich sind, das jeden Schritt des westlichen Protokolls von der Blockierung über Waschvorgänge bis hin zur Antikörperinkubation über sequenziellen Seitenfluss (SLF) durchführt. SLF ermöglicht die zeitnahe Freisetzung und den Fluss von Lösungen und Antikörpern gegen die Membran ohne externe Stromquelle. Jede Lösung wird aus den Wells des iBind Geräts an die iBind Card über SLF abgegeben und die Lösungen fließen dort in den Stapelbereich der Karte ab. Die Glasfaser-Matrix der Karte ermöglicht einen homogenen und gleichmäßigen Fluss der Lösungen hin zur Membran und verstärkt damit die Antigen-Antikörper-Interaktion.
  • Einfache, automatisierte Lösung
  • Keine externe Stromquelle
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit gegenüber herkömmlichen manuellen Methoden
  • Bessere Antigen-Antikörper-Interaktion — Lösungen fließen zwischen iBind Card und Membran für eine maximale Interaktion zwischen Protein und Antikörper
  • Minimiert manuelle Arbeitsschritte
  • Hohe Reproduzierbarkeit und kompatibel mit allen Western-Protokollen
  • Kurze Einrichtungszeit – bereit für den Nachweisschritt innerhalb von 2,5 h.
  • Sofortige Durchführung der Detektion oder Warten bis zum nächsten Tag, ohne Abstriche bei der Leistungsfähigkeit
  • Funktioniert ausschließlich mit iBind Cards und dem iBind Solution Kit, um eine Minimembran für den Immunnachweis zu verarbeiten
  • Bietet Komfort durch Automatisierung und hervorragende Reproduzierbarkeit gegenüber herkömmlichen manuellen Methoden
Kit-Komponenten können auch separat gekauft werden.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Starter-Kit
Fassungsvermögen 1 Mini-Blot (8 x 8 cm)
Inhalt und Lagerung • 1 iBind™ Western-Gerät
• 10 iBind™ Karten (bei Raumtemperatur lagern)
• 1 iBind™ Lösungskit (bei 2 – 8 °C lagern)
Laufzeit ∼2,5 Stunden
Nachweisverfahren Chromogen, chemolumineszierend, fluoreszierend
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Produktlinie iBind
Menge 1 Kit