Learn More
Applied Biosystems™ Normalization Plates with FAM™/ROX™ and VIC™/ROX™ dyes, 96-well
Artikelnummer. 12343573 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
2 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12343573
Marke: Applied Biosystems™ 4432370
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Diese Normalisierungsplatten können für die Wartung des Viia™ 7 Systems mit 96-Well-Block verwendet werden.
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.Die Farbstoffformulierungen für Ihr ViiA™7 System verbessern die Ergebnisse bei Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Die komplette Anleitung finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts.
Bestellinformation
Trockeneisversand; lagern Sie die Platten bei -15 bis -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -15 °C bis -25 °°C lagern
Zur Verwendung mit (Geräte) ViiA™ 7-System
Produkttyp Normalisierungsplatte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Versandbedingung Trockeneis
Menge 2 x 96-Well-Platten
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung