Learn More
Applied Biosystems™ FAM™/ROX™ and VIC™/ROX™ Dye Normalization Plates, 384-well
Artikelnummer. 15699175 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
2 x 384-well plates
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15699175
Marke: Applied Biosystems™ 4432308
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Wird zur Normalisierungskalibrierung Ihres Viia™ 7 Systems mit einem 384-Well-Block verwendet.
Diese Kalibrierkits werden zur Wartung Ihres ViiA™ 7 Systeme mit 384-Well-Block verwendet. Dazu gehören Kalibrierplatten zur Durchführung einer Spektralkalibrierung mit FAM™-, VIC™-, ROX™-, SYBR™ Green-, Tamra™-, NED™-Farbstoffen, Platten zur Durchführung einer ROI-Kalibrierung (Region-of-Interest), Normierungskalibrierung und zur Durchführung einer RNase-P-Verifizierung. Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Die Farbstoffformulierungen für Ihr ViiA™7 System verbessern die Ergebnisse bei Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Die komplette Anleitung finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts.
Bestellinformation
Trockeneisversand; lagern Sie die Platten bei -15 bis -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Kalibrierplatten bei -15 bis -25 °C lagern
Kalibrierter Farbstoff FAM, ROX, VIC
Zur Verwendung mit (Geräte) ViiA™ 7-System
Produktlinie FAM, ROX, VIC
Produkttyp Farbstoff-Normalisierungsplatte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Versandbedingung Trockeneis
Menge 2 x 384-well plates
Kalibrierungsart Normalisierung