Learn More
Haldenwanger™ Deckel für Porzellantiegel
Artikelnummer. 12376487
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
28mm
32mm
35mm
52mm
60mm
68mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12376487
Marke: Haldenwanger™ 79D/8
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Deckel mit Porzellan-Tiegeln. Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel werden aus optimiertem Laborporzellan hergestellt.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Zur Verwendung mit Haldenwanger Porzellantiegel
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Material Porzellan
Außendurchmesser (metrisch) 32mm
Product Type Tiegeldeckel