Learn More
Haldenwanger™ Deckel für Porzellantiegel
Verwenden Sie diese Deckel mit Porzellan-Tiegeln. Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel werden aus optimiertem Laborporzellan hergestellt.
Marke:  Haldenwanger™ L 79D/7
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12356507
  • 88.40 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Zur Verwendung mit Haldenwanger Porzellantiegel
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
35mm
Tiegeldeckel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Haldenwanger™ Deckel für Porzellantiegel > Durchmesser:35mm