Learn More
Haldenwanger™ Deckel für Porzellantiegel
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
28mm
32mm
35mm
52mm
60mm
68mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Zur Verwendung mit Haldenwanger Porzellantiegel
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Porzellan |
| Außendurchmesser (metrisch) | 28mm |
| Product Type | Tiegeldeckel |