Learn More
Labconco™ Deckel für FreeZone™ Gefriertrockner
Ersatzdeckel für FreeZone™ Gefriertrockner-Sammelkammern.
216.00 € - 299.00 €
Spezifikation
Typ Chamber Lid
Enthält Neoprendichtung
Höhe (angloamerikanisch) 1.25 in.
Höhe (metrisch) 3.18 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
15744188
View Documents
Labconco™
7207500
FreeZone™ 2,5 l-Gefriertrockner Edelstahl
299.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16328816
View Documents
Labconco™
7208200
FreeZone™ 6 l-, 12 l- und 18 l-Konsolen-Gefriertrockner Acryl
216.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
Edelstahl, 14 in.
  • Der Deckel aus Edelstahl hat einen Durchmesser von 14,0 in. mit einer Durchmesserbohrung von 3 in.
  • Optionaler Kollektordeckel für FreeZone™ 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l und 18 l Gefriertrockner
  • Für die Verwendung mit Lösungsmitteln, die Acryl angreifen, wie z. B. Acetonitril
  • Mit Neoprendichtung
Specifications
Specifications
Chamber Lid
Neoprendichtung
1.25 in.
3.18 cm
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Labconco™ Deckel für FreeZone™ Gefriertrockner