Learn More
Haldenwanger™ Deckel für Porzellantiegel
Für Haldenwanger™ Porzellantiegel konzipiert.
92.70 € - 102.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12386487
|
Haldenwanger™
L 79D/7A |
13 ml-Tiegel |
92.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12396487
|
Haldenwanger™
L 79D/6 |
20 ml-Tiegel | N/A | |||||||
Beschreibung
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
- Für den Gebrauch mit Porzellantiegeln
Spezifikation
Weiß | |
Porzellan | |
Tiegeldeckel |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Deckel für Porzellantiegel