Learn More
Hettich Lab Technology™ Deckel
Beim Hettich Lab Technology™ Trägerdeckel handelt es sich um einen sicheren, trägerspezifischen Verschluss.
Marke: Hettich Lab Technology™ 5093
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für optimalen, sicheren Sitz entwickelte, trägerspezifische Deckel
- Für einige Träger sind aerosoldichte Deckel erhältlich
Spezifikation
Zentrifugenträgerdeckel | |
Träger 5092 | |
Bio-Containment |