Learn More
Carbolite™ OVEN 400°C 60L 301 Umluftventilator, OTC, max. 400°C, 230V
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
300 x 300 x 305 mm
400 x 400 x 405 mm
645 x 455 x 405 mm
Abmessungen (L x B x H):
570 x 860 x 550 mm
670 x 930 x 670 mm
920 x 1060 x 650 mm
Temperatur (metrisch):
Umgebungstemperatur +60 °C bis 400 °C
Umgebungstemperatur +60 °C bis 500 °C
Umgebungstemperatur +60 °C bis 600 °C
Kapazität (metrisch):
30 l
60 l
120 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Maximale Betriebstemperatur 400 °C, 500 °C oder 600 °C
- 30Kapazität 60 und 120 l
- PID-Regler R38
- Robuster Konvektionslüfter für eine gleichförmige Hitzeverteilung
- Energieeffiziente Isolierung mit geringer thermischer Masse für ein schnelles Ansprechverhalten
- Korrosionsbeständiger Innenraum aus gebürstetem Edelstahl
- 2 flexibel einsetzbare Einlegeböden
- Geeignet für den Dauerbetrieb
- Strapazierfähige, verzinkte und eingebrannte Außenbeschichtung aus Epoxid/Polyester
- Verfügbare Optionen (zum Zeitpunkt der Bestellung angeben)
- Kabelanschlüsse
- Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
- Eine Reihe an hochentwickelten digitalen Reglern, Multi-Segment-Programmierern und Datenloggern sind erhältlich. Diese können mit RS232-, RS485- oder Ethernet-Kommunikation ausgestattet werden.
- Sichtfenster
- Drehzahlgeregeltes Gebläse
- Untergestelle und Stapelrahmen
- Ersatzteilekit für die regelmäßige Wartung
- Abluftventilator (kann die Homogenität der Wärmeverteilung)
- Verstärkter Boden und Einlegeböden für hohe Beanspruchung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 120 l |
| Temperatur (metrisch) | Umgebungstemperatur +60 °C bis 600 °C |
| Typ | Hochtemperatur-Laborofen |
| Enthält | PID-Regler R38 |
| Max. Einschublast | 15 kg/Regal |
| Anzahl Einschübe | 2 montiert, 4 möglich |
| Temperaturstabilität | ± 0.5 °C |
| Temperaturgleichförmigkeit | ±5.0 °C bei 250 °C |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 645 x 455 x 405 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 920 x 1060 x 650 mm |
| Mehr anzeigen |