Learn More
Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 ml Ausschwingrotor mit Windkessel
Unterstützen Sie unterschiedlichste Probenverarbeitunganwendungen, ohne bereits vorhandene Protokolle ändern zu müssen.
Marke: Thermo Scientific™ 75006477
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
Unterstützen Sie mit dem Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 ml Ausschwingrotor mit Windkessel unterschiedlichste Probenverarbeitungsanwendungen, ohne die bereits vorhandenen Protokolle ändern zu müssen. Die Kapazität der Rundbeutel Doublespin™ oder Doppel-Blutbeutelbecher lässt sich mit der breiten Palette verfügbarer Adapter von 1.5 ml bis 250 ml flexibel anpassen.
Bestellinformationen:Becher, Biobehälterdeckel und DoubleSpin-Becher sind gesondert erhältlich; bestellen Sie den Rotorkörper (75006476) und Komponenten, um das Komplettset zu erhalten. Röhrchenadapter und Mikrotiterplattenadapter für DoubleSpin-Becher sind auch gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Zentrifugen der Thermo Scientific™ Cryofuge 5500i Serie
Spezifikation
Rundbecher | |
Ausschwingrotor | |
Thermo Scientific Sorvall RC 4 Serie, Cryofuge 5500i und Multifuge 4 Zentrifugen mit großem Fassungsvermögen | |
Ja |