Learn More
Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 ml Ausschwingrotor mit Windkessel
Artikelnummer. 10714844 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
AC-Adapter
Ausschwingrotor
Becherdeckel
Dichtungsverschluss
Doppelter Blutbeutelbecher
Double Spin-Becher
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10714844
Marke: Thermo Scientific™ 75006478
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Unterstützen Sie unterschiedlichste Probenverarbeitunganwendungen, ohne bereits vorhandene Protokolle ändern zu müssen.
Unterstützen Sie mit dem Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 ml Ausschwingrotor mit Windkessel unterschiedlichste Probenverarbeitungsanwendungen, ohne die bereits vorhandenen Protokolle ändern zu müssen. Die Kapazität der Rundbeutel Doublespin™ oder Doppel-Blutbeutelbecher lässt sich mit der breiten Palette verfügbarer Adapter von 1.5 ml bis 250 ml flexibel anpassen.
Bestellinformationen:
Becher, Biobehälterdeckel und DoubleSpin-Becher sind gesondert erhältlich; bestellen Sie den Rotorkörper (75006476) und Komponenten, um das Komplettset zu erhalten. Röhrchenadapter und Mikrotiterplattenadapter für DoubleSpin-Becher sind auch gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Zentrifugen der Thermo Scientific™ Cryofuge 5500i Serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Double Spin-Becher
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Sorvall RC 4 Serie, Cryofuge 5500i und Multifuge 4 Zentrifugen mit großem Fassungsvermögen
Biocontainment Ja