Learn More
Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 ml Ausschwingrotor mit Windkessel
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Unterstützen Sie mit dem Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 ml Ausschwingrotor mit Windkessel unterschiedlichste Probenverarbeitungsanwendungen, ohne die bereits vorhandenen Protokolle ändern zu müssen. Die Kapazität der Rundbeutel Doublespin™ oder Doppel-Blutbeutelbecher lässt sich mit der breiten Palette verfügbarer Adapter von 1.5 ml bis 250 ml flexibel anpassen.
Becher, Biobehälterdeckel und DoubleSpin-Becher sind gesondert erhältlich; bestellen Sie den Rotorkörper (75006476) und Komponenten, um das Komplettset zu erhalten. Röhrchenadapter und Mikrotiterplattenadapter für DoubleSpin-Becher sind auch gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Zentrifugen der Thermo Scientific™ Cryofuge 5500i Serie
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | LH-4000W Ausschwingrotor mit Windschutz |
| Material | Rotorkörper aus Edelstahl, Becher aus Aluminium |
| Typ | Ausschwingrotor |
| Fassungsvermögen | 8 x 500 ml |
| Max. RZB | 5.480 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 4.400 U/min |
| Radius (metrisch) | 2215 mm |
| Min. Radius (metrisch) | 88 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Sorvall RC 4 Serie, Cryofuge 5500i und Multifuge 4 Zentrifugen mit großem Fassungsvermögen |
| Winkel | 90° |
| Mehr anzeigen |