Learn More
Thermo Scientific™ LH-4000 Festwinkelrotor
Arbeiten Sie innerhalb der Parameter vorhandener Protokolle mit diesem Zentrifugenrotor, der Probenverarbeitungsanwendungen mit einer Kapazität von 1,5 bis 250 ml unterstützt.
Marke: Thermo Scientific™ 75006475
Beschreibung
Arbeiten Sie innerhalb der Parameter vorhandener Protokolle mit dem Thermo Scientific™ LH-4000 Festwinkelrotor, der die unterschiedlichsten Probenverarbeitungsanwendungen unterstützt. Treffen Sie Ihre Wahl aus verschiedenen DoubleSpin Bechern mit einer großen Vielfalt erhältlicher Adapter, die Kapazitätsflexibilität von 1,5 bis 250 ml bieten.
Bestellinformationen:Bestellen Sie den Rotorkörper (75006476) und die Komponenten, um die Baugruppe zu vervollständigen. Röhrchenadapter und Mikrotiterplatten-Adapter für DoubleSpin-Becher müssen ebenfalls separat bestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Cryofuge 5500i Zentrifugen.
Hinweis:
Nur für den Einsatz in der Version mit 230 V
Spezifikation
LH-4000 Festwinkelrotor | |
Ausschwingrotor | |
5.346 × g | |
215 mm | |
Thermo Scientific Sorvall RC 4 Serie, Cryofuge 5500i und Multifuge 4 Zentrifugen mit großem Fassungsvermögen | |
Rundbecher (75006477) und DoubleSpin Becher (75006478) sind von HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert. | |
Ja |
Rotorkörper aus Edelstahl, Becher aus Aluminium | |
4 x 1000 ml | |
4.400 U/min | |
88 mm | |
90° | |
2487 × g |