Learn More
Ley Rubber Kolbenadapter aus Kautschuk
Geeignet für den Einsatz mit: Gooch-Trichtern, gesinterten Glastrichtern, Schlitzhülsentrichtern und Porzellantrichtern.
Marke:  Fisherbrand CWF-740-D/Z
Artikelnummer. 12378845
  • 15.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Biegsame, gegossene Gummihülse für den konischen Teil von Gooch Tiegeladaptern und Büchner Trichtern und zum Erzeugen einer vakuumdichten Verbindung mit dem Rand des Filterkolbens
Spezifikation
Spezifikation
50 x 24 x 36 mm
Gooch-Trichter, gesinterte Glastrichter, Schlitzhülsentrichter und Porzellantrichter
Kolben-Adapter
Gummi
5