Learn More
Levetiracetam, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Levetiracetam |
Schmelzpunkt | 117.0°C |
Menge | 25 g |
Spezifische Drehung | -76 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 104 g/100 mL. Other solubilities: soluble in chloroform, methanol, acetone |
Formelmasse | 170.21 |