Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leupeptin-Hemisulfat
Artikelnummer. 15483809
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Reversibler Proteasehemmer, der Cathepsin B, Calpain und Trypsin hemmt
Reversible protease inhibitor, which inhibits cathepsin B, calpain and trypsinPharmaceutical composition containing leupeptin hemisulfate is used as an anti-malarial agent. It is employed in the treatment of noise-induced hearing loss. It also protects the heart from myocardial stunning. Further, it is used to inhibit serine, cysteine proteases, plasmin, trypsin, papain, kallikrein and cathepsin B.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reversibler Proteasehemmer, der Cathepsin B, Calpain und Trypsin hemmt Pharmazeutische Zusammensetzung mit Leupeptin-Hemisulfat , wird als Mittel gegen Malaria eingesetzt. Wird bei der Behandlung von lärminduziertem Hörverlust eingesetzt. Schützt auch das Herz vor Myokardbetäubung. Weiterhin kommt es zur Hemmung von Serin, Cystein-Proteasen, Plasmin, Trypsin, Papain, Kallikrein und Cathepsin B zum Einsatz.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Dimethylformamid und Essigsäure.
Hinweise
Kühl lagern. Unverträglich mit starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103476-89-7
Summenformel C20H39N6O4+
Spezifikation
Farbe Weiß
Produkttyp Leupeptin
Formelmasse 475.59
Löslichkeit Löslich in Wasser bei 50mg/ml
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Form Pulver
Menge 25 mg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Leupeptin hemisulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Leupeptin hemisulfate