Learn More
Thermo Scientific Chemicals [Leu13]Motilin, Mensch, Schwein
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ J66962.M^
Weitere Details : CAS : 116283-54-6 Netto-Gewicht : 0.00001kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Human, Porcine | |
-30°C to -10°C | |
2681.10 | |
1 mg | |
Phe-Val-Pro-Ile-Phe-Thr-Tyr-Gly-Glu-Leu-Gln-Arg-Leu-Gln-Glu-Lys-Glu-Arg-Asn-Lys-Gly-Gln |
HPLC | |
Fest | |
[Leu13] Motilin, human, porcine | |
RUO - research use only |
Nur für Forschungszwecke