Learn More
Fisherbrand™ Reinigungstuch für Linsen
Artikelnummer. 11779925 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
100 x 80 mm
80 x 100 mm
135 x 95 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
540 x 380 mm
Menge:
100 Blatt
25 Bögen
50 Blatt
50 Bögen
500 Blatt
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11779925
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Reinigung optischer Linsen.
  • Sehr dünnes Papier
  • Aus 100 % Manilafasern
  • Nicht flauschig
  • Gewicht: 12 g/m2
Verwendung
  • Reinigen verschiedener optischer Linsen
  • Reinigung von Lichtleiterfasern
Spezifikation
Produkttyp Reinigungstuch für Linsen
Abmessungen (L x B) 300 x 200 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung verschiedener optischer Linsen (Objektive, Binokulare, Lupen, Gläser etc.), Reinigung optischer Faserfilamente
Material Manilla
Menge 100 Blatt