Learn More
Fisherbrand™ Reinigungstuch für Linsen
Für die Reinigung optischer Linsen.
Marke:  Fisherbrand™ 0913F00024
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11769925
  • 26.75 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr dünnes Papier
  • Aus 100 % Manilafasern
  • Nicht flauschig
  • Gewicht: 12 g/m2
Verwendung
  • Reinigen verschiedener optischer Linsen
  • Reinigung von Lichtleiterfasern
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungstuch für Linsen
Reinigung verschiedener optischer Linsen (Objektive, Binokulare, Lupen, Gläser etc.), Reinigung optischer Faserfilamente
100 Blatt
150 x 100 mm
Manilla Fasern