Learn More
Fisherbrand™ Reinigungstuch für Linsen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
100 x 80 mm
80 x 100 mm
135 x 95 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
540 x 380 mm
Menge:
100 Blatt
25 Bögen
50 Blatt
50 Bögen
500 Blatt
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
500 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungstuch für Linsen |
| Abmessungen (L x B) | 190 x 135 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung verschiedener optischer Linsen (Objektive, Binokulare, Lupen, Gläser etc.), Reinigung optischer Faserfilamente |
| Material | Manilla |
| Menge | 500 Blatt |