Learn More
3M™ Reinigungslösung für Linsen
Artikelnummer. 15779817
Click to view available options
:
Größe: 120 ml
Artikelnummer. 15779817
Marke: 3M™ 7000062428
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
3M™ Linsenreinigungslösung reinigt Schutzbrillen effektiv, falls kein fließendes Wasser vorhanden ist oder keine anderen Reinigungsverfahren verfügbar sind.
  • Erhältlich in 120 ml-Flaschen mit Pumpenwirkspray
  • Effektive Reinigungslösungen für eine Vielzahl von Arbeitsumfeldern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinigungslösung
Zur Verwendung mit (Geräte) Linse
Enthält Pumpenwirkspray
Menge 120 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lens Cleaning Solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methylisothiazol-3(2H)-one