Learn More
Lemborexant, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487158
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16487158 10 mg 10 Milligramm
16489687 5 mg 5 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 16487158
Marke: Medchem Express HY16725
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress Lemborexant (E-2006) is a reversible, competitive and orally active dual antagonist of the orexin OX1 and OX2 receptors with IC50 values of 6.1 nM and 2.6 nM, respectively. Lemborexant can be treated insomnia.
Lemborexant (E-2006) is a reversible, competitive and orally active dual antagonist of the orexin OX1 and OX2 receptors with IC50 values of 6.1 nM and 2.6 nM, respectively. Lemborexant can be treated insomnia.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lemborexant
CAS 1369764-02-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H20F2N4O2
Menge 10 mg
Synonym E-2006
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (243.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1[C@@](C2=CC=CC(F)=C2)(COC3=CN=C(C)N=C3C)C1)NC4=NC=C(F)C=C4
Molekulargewicht (g/mol) 410.42
Formelmasse 410.42
Reinheit (%) 99.19%
Güte Research
Physikalische Form Powder