Learn More
Gibco™ Leibovitz L-15 Medium
GREENER_CHOICE
Leibovitz's L-15 Medium
25.77 € - 229.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Gemäß Norm ISO 13485, FDA
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung Leibovitz L-15 Medium, 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, mit Galaktose, Phenolrot, L-Glutamin, Natriumpyruvat, pH 7,4 bis 7,9, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 300 bis 340 mOsm/kg, zur Verwendung in der Säugetierzellkultur
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11570396
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
11415049
500 ml
25.77 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11580396
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
11415056
10 x 500 ml
229.00 €
5000 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Leibovitz L-15 Medium fördert das Wachstum von HEP-2-Nierenzellen von Affen und von primären Explantaten von menschlichem embryonalem und adultem Gewebe. L-15 wird gepuffert mit Phosphaten und freien basischen Aminosäuren anstelle von Natriumbicarbonat. Dieses Medium wurde zur Unterstützung des Zellwachstums in Umgebungen ohne CO2 -Stabilisierung entwickelt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ L-15 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Um lückenlose Verfügbarkeit sicherzustellen, bieten wir auch ein identisches Gibco™ L-15 Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
L-15 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund ist bei L-15 eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS), erforderlich.
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA
Leibovitz L-15 Medium, 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, mit Galaktose, Phenolrot, L-Glutamin, Natriumpyruvat, pH 7,4 bis 7,9, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 300 bis 340 mOsm/kg, zur Verwendung in der Säugetierzellkultur
Flüssig
Galaktose, Phenolrot, Glutamin, Natriumpyruvat
Säugetierzellkultur
Für In-vitro-Diagnostik
2 bis 8 °C
1 X
Leibovitz's L-15 Medium
Ohne Glukose, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat
7,4 bis 7,9
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Produktidentifikator
  • 1,4-Diethylbenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Diethyl benzene