Learn More
Cytiva Leibovitz L-15 Medien
Entwickelt für Kultur ohne CO2 -Stabilisierung entwickelt.
15.50 € - 25.35 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000 |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Form | Flüssig |
Produkttyp | L-15 Leibovitz-Medien mit L-Glutamin |
Sterilität | Steril gefiltert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11576271
|
Cytiva
SH30525.02 |
1000 mL | N/A | ||||||
11566271
|
Cytiva
SH30525.01 |
500 mL |
25.35 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit HyClone™ Leibovitz L-15-Medien, die nach ISO 9001-zertifizierten Verfahren hergestellt werden.
Spezifikation
ISO 9001:2000 | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Glutamin |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
L-15 Leibovitz-Medien mit L-Glutamin | |
0,1 μm steril gefiltert |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate