Learn More
BINDER™ LED-Lichtleisten
Artikelnummer. 15609528 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 cm
50 cm
90 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15609528
Marke: BINDER™ 80121109
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Inklusive Befestigungsmaterial und Steuereinheit für 4 Lichtstreifen. Die Binder™ LED-Lichtleisten können mit einigen Kühlinkubatoren der Serie KB, KBF und KMF verwendet werden.
  • 2 Stück
  • Enthält Befestigungsmaterial
  • Steuereinheit für max. 4 Lichtstreifen
  • 100–240 V, 50/60 Hz
Spezifikation
Beschreibung LED-Lichtleisten – Basispaket 900, Länge 90 cm, Basispaket bestehend aus 2 Stk., Befestigungsmaterial, Steuereinheit für max. 4 Lichtstreifen, 100 bis 240 V, 50/60 Hz
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern KB 400, KB 720, KB ECO720, KB ECO 1020, KBF-S 720, KBF-S 1020, KBF-S ECO 720, KBF-S ECO 1020, KBF 720, KBF 1020, KMF 720
Beleuchtung LED
Material Plastic
Typ Basis-Set LED 900mm
Enthält 4 Lichtstreifen mit Befestigungsmaterial
Länge (angloamerikanisch) 35.4 in.
Länge (metrisch) 90 cm
Spannung 100/240 V