Learn More
Motic™ 1820 LED Kabelloses Mikroskop
Click to view available options
Kopfausführung:
Binokular
Monokular
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der um 45° geneigte monokulare oder binokulare Kopf sorgt für eine bequeme Sicht im Sitzen, drehbar um 360°
- Weitfeldokular WF10X/18 mm mit integriertem Zeiger
- Das umgekehrt montierte, vierfach drehbares Nasenstück mit positiven Klickstopps ermäglicht präzise Vergrößerungsänderungen
- Achromatische Objektive EA, parfokal und parzentrisch 4X/0.10-, 10X/0.25- und 40X/0.65-Feder
- Durch die Trennung des Grob- und Feinfokussiersystems mit dem oberen Anschlag werden Schäden an Objektträgern und Objektiven vermieden
- Die Einstellung der Fokusspannung verhindert eine Phasenverschiebung
- Große mechanische Stufen von 133 x 136 mm mit koaxialer Steuerung der unteren Position
- Spiralförmig montierte 1.25-N.A. Abbe-Kondensator mit Irisblende
- Wiederaufladbare LED-Beleuchtung mit Helligkeitseinstellung
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Staubabdeckung, Ladegerät und Batterien |
| Spannung | 220/240 V |
| Achstyp | Z-Achsen-Bewegung: 11 mm |
| Vergrößerungsleistung | 4X, 10X, 40XS |
| Objektivausführung | EA Achromatisch, DIN |
| Sichtfeld | 18 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für fortgeschrittene akademische Mikroskopie, Motic Serie 18 und 28, Microscope Classview 1000 |
| Objektivrevolver | Umgedrehter vierfach drehbarer Objektivrevolver mit Klick-Stopps |
| Abmessungen (L x B x H) | 215 x 180 x 385 mm |
| Abmessungen (L x B) | Objekttisch: 133 x 136 mm |
| Mehr anzeigen |