Learn More
Syngene™ LED-Blaulicht-Transilluminator
GREENER_CHOICE
Syngene™ LED Blaulicht-Transilluminator zur Visualisierung sicherer Farbstoffe mit längerer Wellenlänge.
Marke:  Syngene™ GX-ULTRA-BRIGHT-LED
Artikelnummer. 12874038
  • 1270.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 470 nm Wellenlänge
  • Sogar blaue epi-LED-Beleuchtung
  • Hohe Empfindlichkeit mit verbessertem S/N-Verhältnis
  • Stellen Sie eine Reihe von Fluorophoren dar – EtBr, SYBRSafe, GelGreen, SYBR Gold, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed Safe
  • Die LED ist sicher für Haut und Augen und verursacht keine DNA-Schäden
Spezifikation
Spezifikation
0,65 A
LED blau
Blue/White Light Transilluminator
330 x 210 x 90 mm
24 V
Befestigt
470 nm
GBox Systeme oder Tischgerät
24 V, 0,65 A
Name des Produkts
Syngene™ LED-Blaulicht-Transilluminator > Zur Verwendung mit Benchtop oder mit G:BOX-Systemen