Learn More
Bleidraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11391998
Bleidraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391998
5 m
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Artikelnummer. 11391998
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011901.G5
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: Ca. .8.9 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Grau
Aussehen Gray wire
Prozentgehaltsbereich 99.998% (Metals basis)
Menge 5 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT25I016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2022 Catalog Number011901.G1,011901.G5
ChargennummerY20G041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011901.G1,011901.G5
ChargennummerQ27D026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number011901.G1,011901.G5
ChargennummerU10H012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number011901.G1,011901.G5
ChargennummerP19E063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number011901.G1,011901.G5
Name des Produkts
Bleidraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >