Learn More
Bleibarren, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11384648
Bleibarren, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384648
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11384648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043008.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Grau
Aussehen Gray ingot
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Form Ignot
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM29L019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number043008.22,043008.36
ChargennummerQ23K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number043008.22,043008.36
ChargennummerW29C042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043008.22,043010.09,043008.36
ChargennummerC17N02 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043008.22,043010.09,043008.36
ChargennummerA22N08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043008.22,043010.09,043008.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead ingot
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Bleibarren, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >