Learn More
Blei(II)-sulfat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Beschreibung
Lead(II) sulfate is used in pigments, galvanic batteries, lithography, weighting fabrics. It is also used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead(II) sulfate |
Schmelzpunkt | 1170°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver/Klumpen |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Partially soluble in water,dilute HCl and HNO3. Soluble in sodium hydroxide,ammonium acetate or tartrate,concentrated hydriodic acid. Insoluble in alcohol |
Formelmasse | 303.25 |
Güte | Reagenz |
Geruch | Geruchsneutral |
Aussehen | White powder/lump |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lead(II) sulfate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.