Learn More
Blei(II)-nitrat, 99+ %, technisch, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11433723
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Spezifikation
Schmelzpunkt 470°C
CAS 10099-74-8
Farbe Weiß
pH 3 to 4
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel N2O6Pb
MDL-Nummer MFCD00011153
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
InChI-Schlüssel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name λ²-Blei(2+)-Dinitrat
Molekulargewicht (g/mol) 331.20
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Formelmasse 331.2g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • LEAD NITRATE TECHNICAL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH201-Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen / A§
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.