Learn More
Blei(II)-bromid, weißes Pulver, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Lead(II) bromide is used in the field of antirust, pigment and photograph. The molten lead(II) bromide acts as an electrolyte. Lead(II) bromide provides a high concentration of lead(II) ions and bromide ions to carry the current during the electrolysis process. The rare-earth-doped alkali-lead bromide crystals (potassium lead bromide (or) KPB; rubidium lead bromide or RPB) emerge as promising new low-phonon-energy host materials for mid-IR applications and are useful for solid state lasers. Hybrid organic/lead halide perovskites are promising materials for solar cell fabrication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 916°C |
Chemischer Name oder Material | Lead(II) bromide |
Schmelzpunkt | 373°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% (Metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol. Soluble in ammonia and alkali. |
IUPAC-Name | Dibromplumban |
Formelmasse | 367.01 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253540 | Analysenzertifikat | 08/01/2025 | 035703.03,035703.14,035703.06 |
10253539 | Analysenzertifikat | 08/01/2025 | 035703.03,035703.14,035703.06 |
17318 | Analysenzertifikat | 05/09/2024 | 035703.03,035703.14,035703.06 |
X26H058 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 035703.03,035703.14,035703.06 |
P02I020 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 035703.03,035703.14,035703.06 |