Learn More
Blei(II)-bromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It finds its uses as a catalyst to make polyesters, a filler for polypropylene (flame-resistant), and in glass optical waveguides. It also finds ints use in laboratories and metallurgy. it is used as acryl amide monomer light aggregation function of catalysts and can be used for photoelectric material and heat power semiconductor materials; it is also used as analytical reagent, additive and in the preparation of massicot pigment; it is also used as pigment ingredient and used for printing and dyeing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es findet seine Verwendung als Katalysator zur Herstellung von Polyestern, als Füllstoff für Polypropylen (schwer entflammbar) und in Glas-Lichtwellenleitern. Es findet auch in Laboren und in der Metallurgie Verwendung. Es wird als Acrylamid-Monomer für die Light-Aggregationsfunktion von Katalysatoren verwendet und kann für photoelektrische Materialien und Halbleitermaterialien mit Heizleistung verwendet werden. Es wird auch als analytisches Reagenz, Additiv und zur Herstellung von Massicotpigmenten verwendet. Es wird auch als Bestandteil von Pigmenten verwendet und in der Druck- und Färbeindustrie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 5 g/l. Nicht löslich in Ethanol. Die Lösung in N,N-DMF ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 916°C |
Chemischer Name oder Material | Lead(II) bromide |
Schmelzpunkt | 373°C |
Menge | 500 g |
Strukturformel | PbBr2 |
UN-Nummer | UN2291 |
Merck Index | 14,5403 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water at 20°C 5g/L. Insoluble in ethanol. Solubility in N,N-DMF is almost transparent. |
IUPAC-Name | Dibromplumban |
Formelmasse | 367.01 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M24L026 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | A19406.36,A19406.22 |
Y04K059 | Analysenzertifikat | 14/11/2024 | A19406.36,A19406.22 |
W19K010 | Analysenzertifikat | 27/09/2024 | A19406.36,A19406.22 |
U12K045 | Analysenzertifikat | 29/08/2024 | A19406.36,A19406.22 |
N22K034 | Analysenzertifikat | 05/03/2024 | A19406.36,A19406.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Lead(II) bromide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Lead bromide (PbBr2)