Learn More
Blei(II)-bromid, +98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10761091
Blei(II)-bromid, +98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10761091
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10761091
Marke: Thermo Scientific Acros 198851000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-22-8
Summenformel Br2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 367.00
MDL-Nummer MFCD00011156
InChI-Schlüssel ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2xMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24831
SMILES [Br-].[Br-].[Pb++]
Spezifikation
Siedepunkt 916.0°C
Chemischer Name oder Material Lead(II) bromide
Schmelzpunkt 373.0°C
Namenshinweis 98+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Argentometry)
Strukturformel PbBr2
Fieser 15,182
Merck Index 15, 5458
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L (20 c). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dibromplumban
Formelmasse 367.01
Reinheit (%) ≥98%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 0.1% max.
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 6.66
Dichte 6.6600g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467124 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number198855000,198851000
ChargennummerA0458225 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2023 Catalog Number198855000,198851000
ChargennummerA0453727 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number198855000,198851000
ChargennummerA0448552 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number198855000,198851000
ChargennummerA0436070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2022 Catalog Number198855000,198851000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lead bromide (PbBr2)
Name des Produkts
Blei(II)-bromid, +98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >