Learn More
Bleigranulat, 0.6–4.0 mm (0.02–0.12 in.), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11394078
Bleigranulat, 0.6–4.0 mm (0.02–0.12 in.), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394078
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11394078
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041370.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Grau
Aussehen Gray granules
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Form granular
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY07K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number041370.14,041370.36,041370.22
ChargennummerZ02I008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number041379.09,041370.14,041370.36,041370.22
ChargennummerX20I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2022 Catalog Number041379.09,041370.14,041370.36,041370.22
ChargennummerQ21I022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2022 Catalog Number041379.09,041370.14,041370.36,041370.22
ChargennummerS23I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2022 Catalog Number041379.09,041370.14,041370.36,041370.22
Name des Produkts
Bleigranulat, 0.6–4.0 mm (0.02–0.12 in.), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >