Learn More
Micronova™ Lead-Free Cleanroom Autoclave Tape
BIOPHARMA
This lead-free autoclave indicator tape is a proven method of positively confirming completion of the sterilization cycle in both gravity discharge and vacuum autoclaves.
Marke:  Micronova™ AUTOPC-2PK
45.60 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16504522
  • 48.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Microonova bleifreie Autoklavier-Indikatorband ist ein einfach zu handhabendes, gesättigtes Krepppapierband mit synthetischem Polyisopren-Klebstoff und grünen Indikatorlinien, die sich bei Erreichen des richtigen Dampfdrucks und der richtigen Temperatur in Schwarz ändern.
  • Bleifreie Tintenstriche, können nicht abgerieben werden
  • Haftet am Kontaktpunkt und bleibt durch Frischdampfdruck an seinem Platz
  • Für die Verwendung in Schwerkraftentladung und Vakuumautoklaven
  • Die aufgedruckten Striche können nicht abgerieben werden und keine Instrumente verschmutzen
  • Entfernt schnell und einfach
  • Einfach zu handhaben, latexfrei
  • Aufgewickelt auf einem 3 in. Kunststoffkern für den Einsatz im Reinraum
  • Zertifikate: RoHS-konform
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Naturfarben
Unsteril
60 °F bis 80 °F
58,9 x 50,8 mm (60 yd x 2 in.)
58,9 m
50,8 mm
Synthetisch
Papier
Indikatorband für Dampfsterilisationszyklen.
16 °C bis 27 °C
60 yd. (2,01 m)
2 in.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer045642-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/10/2024 Catalog NumberAUTOPC-2PK
Chargennummer044909-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/08/2024 Catalog NumberAUTOPC-2PK
Chargennummer043638-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2024 Catalog NumberAUTOPC-2PK
Chargennummer042684-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/03/2024 Catalog NumberAUTOPC-2PK
Chargennummer043638-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum09/05/2024 Catalog NumberAUTOPC-2PK
Name des Produkts
Micronova™ Lead-Free Cleanroom Autoclave Tape > Bleifreies Autoklavier-Indikatorband, Krepppapier, 3 in. Kern, 2 in. breit