Learn More
Bleifolie, 1.19 mm (0.0469 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11327447
Bleifolie, 1.19 mm (0.0469 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327447
30 x 30 cm
Click to view available options
Menge:
15 x 15 cm
2 x (30 x 90 cm)
30 x 30 cm
Artikelnummer. 11327447
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012604.RF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Grau
Aussehen Gray foil
Dichte 11.34g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis)
Menge 30 x 30 cm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 1.19 mm (0.0469 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY22F020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012604.RF,012604.VM,012604.VA
ChargennummerZ05D051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012604.RF,012604.VM,012604.VA
ChargennummerD06K13 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012604.RF,012604.VM,012604.VA
ChargennummerL21S032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number012604.RF,012604.VM,012604.VA
ChargennummerX06B001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number012604.RF,012604.VM,012604.VA
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead foil
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Bleifolie, 1.19 mm (0.0469 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >