Learn More
Bleifolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11325909
Bleifolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325909
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Artikelnummer. 11325909
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012049.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead foil
Farbe Grau
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈3.5g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW24G043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2023 Catalog Number012049.FI,012049.FF
ChargennummerY05H006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012049.FI,012049.FF
ChargennummerF18Z010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012049.FI,012049.FF
ChargennummerX19E003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012049.FI,012049.FF
ChargennummerY16D024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012049.FI,012049.FF
Name des Produkts
Bleifolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >