Learn More
Bleibalken, ca. 1.35 x 2.54 x 30.5 cm (0.53 x 1.0 x 12.0 Zoll), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454725
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead bar
Farbe Grau
Namenshinweis Approx.1.35x2.54x30.5cm (0.53x1.0x12.0 in.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 Pc.
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1300g/bar
Form Stab