Learn More
Blei-Antimon-Shot, 2 mm (0.08 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
41.21 € - 248.24 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead Antimony shot
Namenshinweis 2mm (0.08 in.)
MDL-Nummer MFCD00134050
UN-Nummer UN3077
Geruch Geruchsneutral
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11321288
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010224.36
500 g
41.21 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11301288
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010224.A3
2 kg
86.73 €
2 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11311288
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010224.A9
10 kg
248.24 €
10 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Lead Antimony shot
MFCD00134050
Geruchsneutral
2mm (0.08 in.)
UN3077
Shot
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H360-H373-H302-H332-H201
Kann die Fruchtbarkeitbeeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:UMWELTGEFÄHRDENDE STOFFE, FEST, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 231-100-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • Lead Antimony shot
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.