Learn More
Buerkle™ LDPE-Spritzflaschen mit Steigrohr
Artikelnummer. 10407311 Alle ansehen Bürkle Produkte
1000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Mit starker Krümmung im Hals zur Verhinderung gefährlicher Seitenspritzer. Buerkle™ Spritzflaschen aus LDPE mit Tauchrohr und Schwanenhals erzeugen einen feinen, geraden und genau ausgerichteten Strahl.
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für durchsichtige, feste und flexible Beschaffenheit
  • Entfernbares Steigrohr
  • Durchscheinende Flaschen für optimale Sicht
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Schraubverschluss mit Steigrohr
Specifications
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Lebensmitteln
Material LDPE
Höhe (metrisch) 315 mm
Durchmesser (metrisch) 98 mm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Buerkle™ LDPE-Spritzflaschen mit Steigrohr >