Learn More
Buerkle™ Allzweckdosen aus LDPE, quadratisch
Artikelnummer. 10770583 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 mL
1500 mL
2000 mL
3200 mL
Abmessungen (L x B x H):
103 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 94 mm
208 x 208 x 64 mm
208 x 208 x 94 mm
255 x 103 x 94 mm
103 x 103 x 127 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10770583
Marke: Buerkle™ 62501500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Buerkle™ rechteckige Polyethylen-Allzweckboxen sind für die Lagerung, Verpackung, Probeentnahme, Probenahme und den Transport von Pasten, Granulaten, Pulvern, Bodenproben und gefrorenen Waren vorgesehen.
  • Tiefkühlwaren von -40 °C bis zu +95 °C (kurzzeitig)
  • Ideale Raumnutzung, stapelbar
  • Komplett mit Einpressdeckel
  • Farbe: transparent
  • Gefriergeeignet
  • Glatte Oberfläche, keine Nut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1500 mL
Verschlusstyp Einpressen
Farbe Transparent
Material Polyethylen
Form Quadratisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lagerung, Verpackung, Probenahme und Transport von Pasten, Granulaten, Pulvern, Bodenproben und Tiefkühlprodukten
Enthält Eindrückdeckel
Produkttyp Universalbox
Abmessungen (L x B x H) 208 x 103 x 94 mm
Länge (metrisch) 208 mm
Breite (metrisch) 103 mm
Höhe (metrisch) 94 mm