Learn More
Buerkle™ Allzweckdosen aus LDPE, quadratisch
Artikelnummer. 10390682 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 mL
1500 mL
2000 mL
3200 mL
Abmessungen (L x B x H):
103 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 94 mm
208 x 208 x 64 mm
208 x 208 x 94 mm
255 x 103 x 94 mm
103 x 103 x 127 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10390682
Marke: Buerkle™ 62503300
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Buerkle™ rechteckige Polyethylen-Allzweckboxen sind für die Lagerung, Verpackung, Probeentnahme, Probenahme und den Transport von Pasten, Granulaten, Pulvern, Bodenproben und gefrorenen Waren vorgesehen.
  • Tiefkühlwaren von −40 °C bis zu +95 °C (kurzzeitig)
  • Ideale Raumnutzung, stapelbar
  • Komplett mit Einpressdeckel
  • Farbe: transparent
  • Gefriergeeignet
  • Glatte Oberfläche, keine Nut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3200 mL
Verschlusstyp Eindrückdeckel
Farbe Transparent
Material Polyethylen
Form Quadratisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung, Verpackung, Probenahme und Transport von Pasten, Granulaten, Pulvern, Bodenproben und Tiefkühlprodukten (-40 °C bis kurzzeitig +95 °C)
Enthält Eindrückdeckel
Produkttyp Mehrzweckbehälter
Abmessungen (L x B x H) 208 x 208 x 94 mm
Länge (metrisch) 208 mm
Breite (metrisch) 208 mm
Höhe (metrisch) 94 mm