Learn More
Buerkle™ Allzweckdosen aus LDPE, quadratisch
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 mL
1500 mL
2000 mL
3200 mL
Abmessungen (L x B x H):
103 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 94 mm
208 x 208 x 64 mm
208 x 208 x 94 mm
255 x 103 x 94 mm
103 x 103 x 127 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Tiefkühlwaren von −40 °C bis zu +95 °C (kurzzeitig)
- Ideale Raumnutzung, stapelbar
- Komplett mit Einpressdeckel
- Farbe: transparent
- Gefriergeeignet
- Glatte Oberfläche, keine Nut
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
| Verschlusstyp | Eindrückdeckel |
| Farbe | Transparent |
| Material | Polyethylen |
| Form | Quadratisch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung, Verpackung, Probenahme und Transport von Pasten, Granulaten, Pulvern, Bodenproben und Tiefkühlprodukten (-40 °C bis kurzzeitig +95 °C) |
| Enthält | Eindrückdeckel |
| Produkttyp | Mehrzweckbehälter |
| Abmessungen (L x B x H) | 208 x 208 x 64 mm |
| Länge (metrisch) | 208 mm |
| Mehr anzeigen |