Learn More
VITLAB™ LDPE-Probenbehälter
Click to view available options
Material:
LDPE
Beschreibung
- Transparent
- Befestigter Schnappdeckel aus LDPE
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2 mL |
Farbe | Transparent |
Enthält | Verschlusskappe mit Dichtring |
Material | LDPE |
Gewicht (metrisch) | 33,5 kg |
Klarheit | Transparent |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 32 mm |
Produkttyp | Probenbehälter |
Verschlussmaterial | LDPE |