Learn More
Buerkle™ Runder LDPE-Behälter
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
310 mm
320 mm
410 mm
560 mm
600 mm
Höhe (metrisch):
390 mm
430 mm
480 mm
510 mm
530 mm
840 mm
Beschreibung
- L-LDPE (lineares LDPE), transparent
- Bruchsicher
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 25 L |
Farbe | Transparent |
Innendurchmesser (metrisch) | 310 mm |
Material | LDPE |
Dicke (metrisch) | 5 mm |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 390 mm |
Produkttyp | Behälter |
Verschlussauskleidung | LDPE |