Learn More
BRAND™ Pasteurpipetten aus LDPE
Artikelnummer. 10222661 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
144 mm
150 mm
152 mm
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
3 ml
3.5 ml
4 ml
Außendurchmesser (metrisch):
1 mm
2.8 mm
3 mm
3.2 mm
3.3 mm
3.4 mm
Tropfen/ml:
21 bis 28
22 bis 26 ml
25 bis 27
25 bis 30 ml
50 mL
60 bis 75 ml
Dimensione della confezione:
500 Stück
Codice prodotto. 10222661
Marca: BRAND™ 747755
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pasteurpipetten aus LDPE eignen sich hervorragend zum Aliquotieren und gewährleisten eine sehr gute Reproduzierbarkeit der Anzahl von Tropfen je Milliliter.
  • Hergestellt aus LDPE.
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit der Tropfenanzahl pro Milliliter.
  • Ideal für Aliquote.
  • Pasteur-Pipetten können befüllt und tiefgefroren oder durch Hitzeversiegelung der Spitze in einen geschlossenen Behälter umgewandelt werden.
  • Der integrierte Pipettierkolben lässt sich leicht zusammendrücken und beugt dadurch Ermüdungserscheinungen bei häufiger Pipettierung vor.
  • Beständig gegen Gas oder Gammastrahlensterilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Außendurchmesser (metrisch) 3.4 mm
Material LDPE
Tropfen/ml 25 bis 30 ml
Skala Ja
Menge 500/Packung
Ausführung oben Glühlampenform
Volumen (metrisch) 1 ml
Länge (metrisch) 150 mm
Typ Pasteurpipette
Einwegprodukt Ja
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato