Learn More
BRAND™ Pasteurpipetten aus LDPE
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
144 mm
150 mm
152 mm
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
3 ml
3.5 ml
4 ml
Außendurchmesser (metrisch):
1 mm
2.8 mm
3 mm
3.2 mm
3.3 mm
3.4 mm
Tropfen/ml:
21 bis 28
22 bis 26 ml
25 bis 27
25 bis 30 ml
50 mL
60 bis 75 ml
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus LDPE.
- Sehr gute Reproduzierbarkeit der Tropfenanzahl pro Milliliter.
- Ideal für Aliquote.
- Pasteur-Pipetten können befüllt und tiefgefroren oder durch Hitzeversiegelung der Spitze in einen geschlossenen Behälter umgewandelt werden.
- Der integrierte Pipettierkolben lässt sich leicht zusammendrücken und beugt dadurch Ermüdungserscheinungen bei häufiger Pipettierung vor.
- Beständig gegen Gas oder Gammastrahlensterilisation.
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 2.8 mm |
| Material | LDPE |
| Tropfen/ml | 25 bis 27 |
| Menge | 500/Packung |
| Ausführung oben | Glühlampenform |
| Volumen (metrisch) | 3 ml |
| Länge (metrisch) | 152 mm |
| Typ | Pasteurpipette |
| Einwegprodukt | Ja |